Drukuj
kwas 3-pirydynokarboksylowy, ester metylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
127211000 127215000
ACRO127211000EA 216 PLN
ACRO127211000 ACRO127215000
kwas 3-pirydynokarboksylowy, ester metylowy 99%
kwas 3-pirydynokarboksylowy, ester metylowy
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 209 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 38…43 °C
Gęstość: 1,0048 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 95 °C
Numer MDL: MFCD00006388
Numer CAS: 93-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-261-8
Klasyfikacja Merck : 12,06174
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %