Drukuj
Pirydyno-2-karbonitryl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
110850050 110851000 110855000
ACRO110850050EA 178 PLN
ACRO110850050 ACRO110851000 ACRO110855000
Pirydyno-2-karbonitryl 99%
Pirydyno-2-karbonitryl
Formuła: C₆H₄N₂
Temp. Wrzenia: 212 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 26…28 °C
Gęstość: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 89 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006218
Numer CAS: 100-70-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-880-3
Jednostka: 3439
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 31 °C
GC ≥98.5 %