Drukuj
Vanadium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Vanadium dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
215821-20G 215821-5G
SIAL215821-20GEA 1650 PLN
SIAL215821-20G SIAL215821-5G
Vanadium(IV) oxide, Sigma-Aldrich®
Vanadium(IV) oxide
Formuła: O₂V
Temp. Wrzenia: 2700 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 238 °C
Gęstość: 4,33 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00049702
Numer CAS: 12036-21-4
Numer WE (dawny EINECS): 234-841-1
Jednostka: 3285
ADR: 6.1,II