Drukuj
Chlorek tytanu(IV) 99.9%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
197231000 197232500 197230010
ACRO197231000EA 372 PLN
ACRO197231000 ACRO197232500 ACRO197230010
Chlorek tytanu(IV) 99.9%
Chlorek tytanu(IV)
Formuła: Cl₄Ti
Temp. Wrzenia: 136 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –24 °C
Gęstość: 1,72 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011267
Numer CAS: 7550-45-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-441-9
Jednostka: 1838
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 13,09555
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Assay ≥99.85 %
Non-volatile matter ≤500 ppm
Aluminium (Al) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Carbon (C) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Silicon (Si) ≤50 ppm
Vanadium (V) ≤5 ppm