Drukuj
fosforan trifenylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Triphenylphosphate, TPP
147670010 147672500 147670025 147670050
ACRO147670010EA 320 PLN
ACRO147670010 ACRO147672500 ACRO147670025 ACRO147670050
fosforan trifenylu 99+%
fosforan trifenylu
Formuła: C₁₈H₁₅O₄P
Temp. Wrzenia: 370 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 47…53 °C
Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003031
Numer CAS: 115-86-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-112-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,09872
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Flakes and/or pastilles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 53 °C
Water ≤0.1 %
Additional info Free phenols: 0.005%
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA (after heat treatment)
Acid value ≤0.05 mg KOH/g