Drukuj
Cykloheksanotiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C105600-100G C105600-25G
SIALC105600-100GEA 217 PLN
SIALC105600-100G SIALC105600-25G
Cykloheksanotiol, Sigma-Aldrich®
Cykloheksanotiol
Formuła: C₆H₁₂S
Temp. Wrzenia: 158 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –72 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001455
Numer CAS: 1569-69-3
Numer WE (dawny EINECS): 216-378-7
Jednostka: 3054
ADR: 3,III