4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, p-Trifluoromethylphenylisothiocyanate
L11890.03
L11890.06
L11890.03EA
322
PLN
L11890.03
L11890.06
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 98+%
CAS No.: 1645-65-4
Molecular Formula: C8H4F3NS
Formula Weight: 203.19
Flash Point:
Formuła:
C₈H₄F₃NS Temp. Wrzenia: 207 °C Temp. topnienia: 39…42 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039645 Numer CAS: 1645-65-4 Jednostka: 2923 ADR: 8,III |