Drukuj
4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
178519-250G 178519-50G
SIAL178519-250GEA 1430 PLN
SIAL178519-250G SIAL178519-50G
4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on, Sigma-Aldrich®
4-(4-hydroksyfenylo)butan-2-on
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 292 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 83…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002394
Numer CAS: 5471-51-2
Numer WE (dawny EINECS): 226-806-4