Drukuj
4-Metoksytiofenol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: p-Methoxythiophenol, 4-Mercaptoanisol, 1-Methoxy-4-mercaptobenzene, 4-Methoxybenzenethiol, 4-Methoxybenzene-1-thiol, 4-Methoxyphenyl mercaptan
149150050 149150250
ACRO149150050EA 350 PLN
ACRO149150050 ACRO149150250
4-Metoksytiofenol 98%
4-Metoksytiofenol
Formuła: C₇H₈OS
Temp. Wrzenia: 228 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Numer MDL: MFCD00004849
Numer CAS: 696-63-9
Numer WE (dawny EINECS): 211-799-2
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
TLC ≥95 %
Appearance of solution (0.5mmol/ml DMF) clear, colourless
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in MeOH)