benzanilid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11086.22
A11086.36
A11086.22EA
333
PLN
A11086.22
A11086.36
benzanilid ≥98%
benzanilid
Purity: 98+%
CAS No.: 93-98-1
Molecular Formula: C6H5NHCOC6H5
Formula Weight: 197.24
Odour: Odourless
Melting Point: 162-166°
Boiling Point: 117°/10mm
Beilstein Reference: 1102980
Merck Reference: 14,1061
MDL No.: MFCD00003069
Formuła:
C₁₃H₁₁NO Temp. Wrzenia: 117 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 162…166 °C Gęstość: 1,32 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003069 Numer CAS: 93-98-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-292-7 Klasyfikacja Merck : 14,1061 |