Kwas 3-acetamidobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Acetamidobenzoic Acid, 3-Acetylaminobenzoic acid
A15902.14
A15902.22
A15902.14EA
223
PLN
A15902.14
A15902.22
Kwas 3-acetamidobenzoesowy ≥98%
Kwas 3-acetamidobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 587-48-4
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 249-252°
Beilstein Reference: 2210867
Formuła:
C₉H₉NO₃ Temp. topnienia: 249…252 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013983 Numer CAS: 587-48-4 Numer WE (dawny EINECS): 209-600-9 |