Drukuj
3-Bromoanilina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
180025-100G 180025-25G
SIAL180025-100GEA 620 PLN
SIAL180025-100G SIAL180025-25G
3-Bromoanilina, Sigma-Aldrich®
3-Bromoanilina
Formuła: C₆H₆BrN
Temp. Wrzenia: 251 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007757
Numer CAS: 591-19-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-704-4
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III