Drukuj
2-Indolinon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Oxindole, Oxindole, Indolin-2-one, 2,3-Dihydro-2-indolone
M-Clarity™ quality level = MQ100
O9808-25G O9808-5G
SIALO9808-25GEA 301 PLN
SIALO9808-25G SIALO9808-5G
2-Indolinon, Sigma-Aldrich®
2-Indolinon
Formuła: C₈H₇NO
Temp. Wrzenia: 313 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 122…125 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00005711
Numer CAS: 59-48-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-429-5