(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
DCAA, 2,4-Dichlorophenylacetic acid
A11791.06
A11791.14
A11791.22
A11791.06EA
188
PLN
A11791.06
A11791.14
A11791.22
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 19719-28-9
Molecular Formula: C8H6Cl2O2
Formula Weight: 205.04
Odour: Odourless
Melting Point: 128-130°
Beilstein Reference: 1948767
MDL No.: MFCD00004318
Formuła:
(C₆H₃Cl₂)CH₂COOH Temp. Wrzenia: 316 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 128…130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004318 Numer CAS: 19719-28-9 Numer WE (dawny EINECS): 243-248-7 |