Drukuj
N,N,N',N'-Tetraetyloetylenodiamina 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Di(dietyloamino)etan
155590100 155591000 155595000
ACRO155590100EA 285 PLN
ACRO155590100 ACRO155591000 ACRO155595000
N,N,N',N'-Tetraetyloetylenodiamina 99+%
N,N,N',N'-Tetraetyloetylenodiamina
Formuła: C₁₀H₂₄N₂
Temp. Wrzenia: 189…192 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,808 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009055
Numer CAS: 150-77-6
Numer WE (dawny EINECS): 205-770-3
Jednostka: 2734
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4333 to 1.4353 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %