Drukuj
1-Jodododekan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-Dodecyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
238260-100G 238260-25G
SIAL238260-100GEA 821 PLN
SIAL238260-100G SIAL238260-25G
1-Jodododekan, Sigma-Aldrich®
1-Jodododekan
Formuła: C₁₂H₂₅I
Temp. Wrzenia: 298 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 1,2015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001088
Numer CAS: 4292-19-7
Numer WE (dawny EINECS): 224-293-1