Drukuj
Glutaran dimetylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14659.0250 8.14659.1000
8.14659.0250EA 205 PLN
8.14659.0250 8.14659.1000
Glutaran dimetylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Glutaran dimetylu
Formuła: C₇H₁₂O₄
Temp. Wrzenia: 211 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –37 °C
Gęstość: 1,087 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008468
Numer CAS: 1119-40-0
Numer WE (dawny EINECS): 214-277-2
Klasyfikacja Merck : 13,04486
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 4.3 g/l (20 °C)
Melting Point -37 °C
Molar Mass 160.16 g/mol
Boiling Point 210 - 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 107 °C
Refractive Index 2.5 mm2/s (25 °C)
Explosion Limit 0.9 - 7.9 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C