Drukuj
kwas N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfonowy
Dostawca: Molekula
Synonim: ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
14774016-1KG 14774016-100G
MOLE14774016-1KGEA 2560 PLN
MOLE14774016-1KG MOLE14774016-100G
kwas N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfonowy
kwas N-(2-acetamido)-2-aminoetanosulfonowy
Formuła: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Temp. topnienia: 270…295 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008030
Numer CAS: 7365-82-4
Numer WE (dawny EINECS): 230-908-4
Klasyfikacja Merck : 13,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8d301fc0de89d24309fbfdbaedb924c1debb4a&vid=a5fb2045198b642d124372f31d901db2e2d25597&prid=web&clid=SAPDAM