Drukuj
Kwas 3-oksoglutarowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20940.0050 8.20940.0250
8.20940.0050EA 352 PLN
8.20940.0050 8.20940.0250
Kwas 3-oksoglutarowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-oksoglutarowy
Formuła: C₅H₆O₅
Temp. Wrzenia: 323 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 138 °C
Gęstość: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002711
Numer CAS: 542-05-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-797-9
Klasyfikacja Merck : 13,00069
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 146.10 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Synonyms ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Hill Formula C5H6O5
Chemical Formula HOOCCH2COCH2COOH