1,7-Oktadien 98.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
129351000
129355000
ACRO129351000EA
515
PLN
ACRO129351000
ACRO129355000
1,7-Oktadien 98.5%
1,7-Oktadien
Formuła:
C₈H₁₄ Temp. Wrzenia: 114…121 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 0,74 g/cm³ Temp. Zapłonu: 9 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008668 Numer CAS: 3710-30-3 Numer WE (dawny EINECS): 223-054-9 Jednostka: 2309 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |