Ammonium sulphide 40 - 44% (w/w) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
40509.AE
40509.AP
40509.AEEA
760
PLN
40509.AE
40509.AP
Ammonium sulphide 40 - 44% (w/w) in aqueous solution
Ammonium sulphide
CAS No.: 12135-76-1
Molecular Formula: (NH4)2S
Formula Weight: 68.14
Physical Form: Liquid
Appearance: Yellow to orange
Odour: Stench
UN No.: 2683
MDL No.: MFCD00010892
Formuła:
H₈N₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010892 Numer CAS: 12135-76-1 Numer WE (dawny EINECS): 235-223-4 Jednostka: 2683 ADR: 8,II |