Stop platynowo irydowy (85:15 w%), drut, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43275.BY
43275.BU
43275.BYEA
6640
PLN
43275.BY
43275.BU
Stop platynowo irydowy (85:15 w%), drut, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Stop platynowo irydowy (85:15 w%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 85:15 wt%
Physical Form: ≈0.27g/25cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683