Stop platynowo irydowy (80:20 w%) ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41807.FF
41807.FI
41807.GH
41807.FFEA
5310
PLN
41807.FF
41807.FI
41807.GH
Stop platynowo irydowy (80:20 w%) ≥99.9% (metals basis), folia, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Stop platynowo irydowy (80:20 w%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈1.36g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683