Drukuj
Tioacetamid ≥99.0% ACS for the precipitation of heavy metals, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
88450-250G 88450-50G 88450-1KG
88450-250GEA 1760 PLN
88450-250G 88450-50G 88450-1KG
Tioacetamid ≥99.0% ACS for the precipitation of heavy metals, Fluka™
Tioacetamid
Thioacetamide ACS reagent for the precipitation of heavy metals.
Formuła: CH₃CSNH₂
Temp. topnienia: 108-114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008070
Numer CAS: 62-55-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-541-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identity (IR) complying
Assay 99.0 - 101.0 %
Melting range 111 - 114 °C
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.05 %
Calcium (Ca) Max. 10 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 5 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Application test complying