Drukuj
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 11-425
Dostawca: Ansell
11-425/10 11-425/11 11-425/6 11-425/7 11-425/8 11-425/9
ANSE11-425/10EA 1300 PLN
ANSE11-425/10 ANSE11-425/11 ANSE11-425/6 ANSE11-425/7 ANSE11-425/8 ANSE11-425/9
Rękawice odporne na przecięcie, HyFlex® 11-425
Rękawice
Te bezszwowe wkładki z przędzą technologiczną INTERCEPT ™ są pokryte ³/₄ PU i nitrylem na bazie wody.
  • Odporne na wodę i oleje powłoki na obu liniach i powłokach
  • Nie zawiera silikonu
  • Najwyższy poziom ochrony przed przecięciem (poziom 5)
  • Doskonała odporność na ścieranie
  • Przyjazne dla środowiska, innowacyjny powleczenie na bazie wody
  • Przycisk wskaźnika oznaczony kolorem (czerwony) odpowiada poziomowi cięcia: 1 (zielony), 3 (pomarańczowy), 5 (czerwony)
Idealne do przenoszenia tafli szkła, ostrych przedmiotów i blach. Nadaje się również do cięcia suchych, lakierowanych lub ocynkowanych elementów i zastosowań konserwacyjnych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (4X43C); Kat. II
Dopuszczone do kontaktu z żywnością