Drukuj
3-Methyl-3-penten-2-one 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
438440100 438440500
ACRO438440100EA 356 PLN
ACRO438440100 ACRO438440500
3-Methyl-3-penten-2-one 98%
3-Methyl-3-penten-2-one
Formuła: C₆H₁₀O
Temp. Wrzenia: 136…139 °C
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0,875 g/cm³
Temp. Zapłonu: 34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151839
Numer CAS: 565-62-8
Jednostka: 1992
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %