Drukuj
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
367810010 367810050 367810250
ACRO367810010EA 163 PLN
ACRO367810010 ACRO367810050 ACRO367810250
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
CAS No.: 722-92-9
Formuła: C₉H₇F₆NO
Temp. topnienia: 147…152 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039258
Numer CAS: 722-92-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %