Drukuj
3-Bromobutanon 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
402910050 402910010
ACRO402910050EA 547 PLN
ACRO402910050 ACRO402910010
3-Bromobutanon 95% stabilised
3-Bromobutanon
Formuła: H₃CC(O)BrCHCH₃
Temp. Wrzenia: 36 °C (11 mmHg)
Gęstość: 1,438 g/cm³
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013538
Numer CAS: 814-75-5
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer ≤1 % magnesium oxide