N-(2-Cyanoethyl)morpholine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Morpholin-4-ylpropanenitrile, 3-Morpholinopropionitrile, 3-(4-Morpholino)propionitrile, 3-(morpholin-4-yl)propanenitrile
L11664.06
L11664.14
L11664.06EA
217
PLN
L11664.06
L11664.14
N-(2-Cyanoethyl)morpholine ≥98%
N-(2-Cyanoethyl)morpholine
Purity: 98+%
CAS No.: 4542-47-6
Molecular Formula: C7H12N2O
Formula Weight: 140.19
Flash Point:
Formuła:
C₇H₁₂N₂O Temp. Wrzenia: 106…109 °C (7 mmHg) Temp. topnienia: 20…21 °C Gęstość: 1,037 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006178 Numer CAS: 4542-47-6 Numer WE (dawny EINECS): 224-894-9 ADR: 6.1,III |