N-(2-Hydroxyethyl)formamide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52345.MD
H52345.03
H52345.06
H52345.MDEA
858
PLN
H52345.MD
H52345.03
H52345.06
N-(2-Hydroxyethyl)formamide 97%
N-(2-Hydroxyethyl)formamide
Purity: 97%
CAS No.: 693-06-1
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
MDL No.: MFCD00021040
Formuła:
C₃H₇NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00021040 Numer CAS: 693-06-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-741-6 |