4-Methoxycoumarin 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13670.06
A13670.14
A13670.06EA
498
PLN
A13670.06
A13670.14
4-Methoxycoumarin 98%
4-Methoxycoumarin
Purity: 98%
CAS No.: 20280-81-3
Molecular Formula: C10H8O3
Formula Weight: 176.17
Melting Point: 122-125°
Beilstein Reference: 145960
MDL No.: MFCD00017349
Formuła:
C₁₀H₈O₃ Temp. topnienia: 122…125 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017349 Numer CAS: 20280-81-3 |