Drukuj
Rękawice lateksowe, Semperguard®
Dostawca: SEMPERIT TECHN PROD
813780043 813780047 813780045 813780041 813780049
SEMP813780043EA 128 PLN
SEMP813780043 SEMP813780047 SEMP813780045 SEMP813780041 SEMP813780049
Rękawice lateksowe, Semperguard®
Rękawice
Ta jednorazowa rękawica wykonana z naturalnego lateksu może być używana w medycynie, a także w przemyśle i laboratoriach.
  • Nie sterylne
  • Szczególnie przyjazne dla skóry i bezpudrowe
  • Z syntetyczną powłoką od wewnątrz i teksturowanym wykończeniem na zewnątrz: Dobra przyczepność i łatwa do założenia
  • Bez ftalanów / zmiękczaczy
  • Oburęcznna, z rolowanym brzegiem
EN 374, EN 455, medical device class I, Cat. III; AQL 1,5 Food contact approved
Certyfikaty: EN 374, EN 455, klasa medyczna I, Cat. III; AQL 1,5
Dopuszczone do kontaktu z żywnością