Drukuj
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Naphthalen-1-yl)thiazol-2-amine
B23882.03 B23882.06
B23882.03EA 393 PLN
B23882.03 B23882.06
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Purity: 97% CAS No.: 56503-96-9 Molecular Formula: C13H10N2S Formula Weight: 226.30 Melting Point: 155-158° Beilstein Reference: 164858
Formuła: C₁₃H₁₀N₂S
Temp. topnienia: 155…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236016
Numer CAS: 56503-96-9